AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylindolin
Bottle, 100 g
  APOSOR10176-100G
2-Methylindolin
  APOSOR10176-100G
 :  6872-06-6
2-Methylindolin
Bottle, 100 g
 :  6872-06-6
34,80 €
1 * 100 g
  •  :6872-06-6
  •  :C₉H₁₁N
  •  :MFCD00005706
  •  :133.19 g/mol
  •  :228…229 °C
  •  :–51 °C
  •  :93 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :229-971-0
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g