AuftragsverfolgungKontakt
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Bottle, 25 g
Artikelnr. APOSOR26691-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Artikelnr. APOSOR26691-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  498-02-2
Preis
24,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:263…265 °C
  • Schmelzpunkt:112…115 °C
  • Blitzpunkt:113 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g