AuftragsverfolgungKontakt
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Bottle, 1 g
  APOSOR21399-1G
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
  APOSOR21399-1G
 :  97936-43-1
2-(Methylthio)nicotinoylchlorid
Bottle, 1 g
 :  97936-43-1
242,00 €
1 * 1 g
  •  :97936-43-1
  •  :C₇H₆ClNOS
  •  :MFCD00051678
  •  :187.65 g/mol
  •  :92…96 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :3261
  •  :8,II
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g