AuftragsverfolgungKontakt
Mesitylen
Bottle, 2,5 L
Artikelnr. APOSOR1559-2.5L
Entzündlich
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Apollo Scientific
Mesitylen
Artikelnr. APOSOR1559-2.5L
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  108-67-8
Mesitylen
Bottle, 2,5 L
CAS Nummer:  108-67-8
Preis
258,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  1,3,5-Trimethylbenzene
  • CAS Nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008538
  • Molekulargewicht:120.19 g/mol
  • Siedepunkt:163…166 °C
  • Schmelzpunkt:–45 °C
  • Dichte:0,864 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:53 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-604-4
  • UN:2325
  • ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen