Mesitylen
Bottle, 100 mL
Artikelnr. APOSOR1559-100ML
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 1,3,5-Trimethylbenzene
- CAS Nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00008538
- Molekulargewicht:120.19 g/mol
- Siedepunkt:163…166 °C
- Schmelzpunkt:–45 °C
- Dichte:0,864 g/cm³ (25 °C)
- Blitzpunkt:53 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-604-4
- UN:2325
- ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:100 mL