AuftragsverfolgungKontakt
Triethylamin 99%
Bottle, 2,5 L
  APOSOR9284-2.5L
Triethylamin 99%
  APOSOR9284-2.5L
 :  121-44-8
Triethylamin 99%
Bottle, 2,5 L
 :  121-44-8
52,10 €
1 * 2,5 L
 :  (Diethylamino)ethane, TEA
  •  :121-44-8
  •  :(C₂H₅)₃N
  •  :MFCD00009051
  •  :101.19 g/mol
  •  :89…90 °C
  •  :–115 °C
  •  :0,726 g/cm³ (25 °C)
  •  :–6 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-469-4
  •  :1296
  •  :3+8,II
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    2,5 L