Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wolframtrioxid 99+% | Avantor

Wolframtrioxid 99+%

Bottle, 100 g
Artikelnr. APOSIN3736-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Wolframtrioxid 99+%
Artikelnr. APOSIN3736-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1314-35-8
Wolframtrioxid 99+%

Bottle, 100 g

CAS Nummer:  1314-35-8
Preis
160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Tungsten (VI) oxide
  • CAS Nummer:1314-35-8
  • Formel:O₃W
  • MDL-Nummer:MFCD00011466
  • Molekulargewicht:231.84 g/mol
  • Schmelzpunkt:1473 °C
  • Dichte:7,16 g/cm³ (25 °C)
  •  :Density: 7.16 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-231-4

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g

Spezifikationen