AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumiodid | Avantor
Kaliumiodid
Bottle, 250 g
Artikelnr. APOSIN2918-250G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Kaliumiodid
Artikelnr. APOSIN2918-250G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
Bottle, 250 g
CAS Nummer:  7681-11-0
Preis
43,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS Nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL-Nummer:MFCD00011405
  • Molekulargewicht:166 g/mol
  • Siedepunkt:1330 °C
  • Schmelzpunkt:681 °C
  • Dichte:3,13 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-659-4
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.