L(-)-Prolin ≥99%
Bottle, 500 g
Artikelnr. APOSBIP0717-500G
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synonyme: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS Nummer:147-85-3
- Formel:C₅H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00064318
- Molekulargewicht:115.13 g/mol
- Schmelzpunkt:228 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,36 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-702-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



