Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Polymyxin B-Sulfat | Avantor

Polymyxin B-Sulfat

Bottle, 5 g
Artikelnr. APOSBIP0145-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Polymyxin B-Sulfat
Artikelnr. APOSBIP0145-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1405-20-5
Polymyxin B-Sulfat

Bottle, 5 g

CAS Nummer:  1405-20-5
Preis
123,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Poly B is a mixture of the sulphates of polypeptides

  • approx. 8000 units/mg
  • Cell culture tested
  • CAS Nummer:1405-20-5
  • Formel:C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00131991
  • Molekulargewicht:1385.61 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:215-774-7

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.