Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Folsäure ≥98%

Bottle, 25 g
Artikelnr. APOSBIF0608-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Folsäure ≥98%
Artikelnr. APOSBIF0608-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  59-30-3
Folsäure ≥98%

Bottle, 25 g

CAS Nummer:  59-30-3
Preis
29,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
  • CAS Nummer:59-30-3
  • Formel:C₁₉H₁₉N₇O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00079305
  • Molekulargewicht:441.41 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-419-0
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g

Spezifikationen