AuftragsverfolgungKontakt
Harnsäure | Avantor
Harnsäure
Bottle, 250 g
Artikelnr. APOSBIK9021-250G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Harnsäure
Artikelnr. APOSBIK9021-250G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  69-93-2
Harnsäure
Bottle, 250 g
CAS Nummer:  69-93-2
Preis
254,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • CAS Nummer:69-93-2
  • Formel:C₅H₄N₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00005712
  • Molekulargewicht:168.11 g/mol
  • Schmelzpunkt:>300 °C
  • Schmelzpunkt:>300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-720-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 g
Spezifikationen