AuftragsverfolgungKontakt
Digitonin | Avantor
Digitonin
Bottle, 500 mg
Artikelnr. APOSBID3301-500MG
Giftig
Anbieter:   Apollo Scientific
Digitonin
Artikelnr. APOSBID3301-500MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 500 mg
CAS Nummer:  11024-24-1
Preis
94,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonyme:  Digitonin
  • CAS Nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-Nummer:MFCD00077729
  • Molekulargewicht:1229.312 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 mg