AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol
Bottle, 500 g
  APOSBID0565-500G
Imidazol
  APOSBID0565-500G
 :  288-32-4
Imidazol
Bottle, 500 g
 :  288-32-4
23,20 €
1 * 500 g
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
 :  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  •  :288-32-4
  •  :C₃H₄N₂
  •  :MFCD00005183
  •  :68.08 g/mol
  •  :235 °C
  •  :85…91 °C
  •  :1,03 g/cm³ (25 °C)
  •  :145 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :206-019-2
  •  :3263
  •  :8,II
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g