AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyharnstoff 98%
Bottle, 5 g
Artikelnr. APOSBIH0153-5G
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Hydroxyharnstoff 98%
Artikelnr. APOSBIH0153-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  127-07-1
Hydroxyharnstoff 98%
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  127-07-1
Preis
29,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase byformation of free radical nitroxide. This blocks synthesis of deoxynucleotides which inhibits DNA synthesis.
  • Protein
Synonyme:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Nummer:127-07-1
  • Formel:CH₄N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007943
  • Molekulargewicht:76.05 g/mol
  • Schmelzpunkt:135 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:204-821-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g
Spezifikationen