D(+)-Galactose
Bottle, 5 kg
Artikelnr. APOSBIG1724-5KG
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:59-23-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00151230
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Schmelzpunkt:168…170 °C
- Dichte:1,5 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-416-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:5 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.