AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Galactose | Avantor
D(+)-Galactose
Bottle, 500 g
Artikelnr. APOSBIG1724-500G
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Galactose
Artikelnr. APOSBIG1724-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  59-23-4
D(+)-Galactose
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  59-23-4
Preis
50,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00151230
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Schmelzpunkt:168…170 °C
  • Dichte:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-416-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g
Spezifikationen