Propidiumiodid
Bottle, 250 mg
Artikelnr. APOSBIP4355-250MG
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Fluorescent staining compound.
Synonyme: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
- CAS Nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- MDL-Nummer:MFCD00011921
- Molekulargewicht:668.4 g/mol
- Schmelzpunkt:220…225 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:247-081-0
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:250 mg