Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Propidiumiodid

Bottle, 100 mg
Artikelnr. APOSBIP4355-100MG
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Propidiumiodid
Artikelnr. APOSBIP4355-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid

Bottle, 100 mg

CAS Nummer:  25535-16-4
Preis
286,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents

Fluorescent staining compound.

Synonyme:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011921
  • Molekulargewicht:668.4 g/mol
  • Schmelzpunkt:220…225 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:247-081-0
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 mg

Spezifikationen