L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%
Bottle, 1 kg
Artikelnr. APOSBIA0602-1KG
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176.13 g/mol
- Schmelzpunkt:190…194 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,65 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-066-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:1 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.