AuftragsverfolgungKontakt
Bromphenolblau | Avantor
Bromphenolblau
Bottle, 25 g
Artikelnr. APOSBIB1005-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Bromphenolblau
Artikelnr. APOSBIB1005-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  115-39-9
Bromphenolblau
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  115-39-9
Preis
86,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS Nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005875
  • Molekulargewicht:669.97 g/mol
  • Schmelzpunkt:279 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g
Spezifikationen