D(+)-Arabitol
Bottle, 25 g
Artikelnr. APOSBIA4016-25G
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Producer of xylitol via biotransformation.
Synonyme: D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
- CAS Nummer:488-82-4
- Formel:C₅H₁₂O₅
- MDL-Nummer:MFCD00004709
- Molekulargewicht:152.15 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- VE:25 g