AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Arabitol
D(+)-Arabitol
Bottle, 100 g
Artikelnr. APOSBIA4016-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Arabitol
Artikelnr. APOSBIA4016-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  488-82-4
D(+)-Arabitol
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  488-82-4
Preis
355,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Producer of xylitol via biotransformation.
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00004709
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g