AuftragsverfolgungKontakt
Kaffeesäure | Avantor
Kaffeesäure
Bottle, 25 g
Artikelnr. APOSBIB6021-25G
Reizend
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
Kaffeesäure
Artikelnr. APOSBIB6021-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  331-39-5
Kaffeesäure
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  331-39-5
Preis
21,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • CAS Nummer:331-39-5
  • Formel:C₉H₈O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004392
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Schmelzpunkt:211…213 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-361-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.