AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Blockheizgeräte, Digital | Avantor
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
, Blockthermostat, digital, 1, 0,10 kW, RT* +5 bis 120 °C, ±0,2 °C, 196×269×117 mm, 2,3 kg
Artikelnr. 460-0349
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
Artikelnr. 460-0349
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
VWR®, Blockheizgeräte, Digital
, Blockthermostat, digital, 1, 0,10 kW, RT* +5 bis 120 °C, ±0,2 °C, 196×269×117 mm, 2,3 kg
Preis
915,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die digitalen Blockheizgeräte von VWR® sind vielseitig einsetzbar, haben eine hohe Wattzahl und eine konstante Temperatur, sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt. Diese digitalen Modelle liefern reproduzierbare Ergebnisse, bieten eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit und sind für eine Vielzahl von Anwendungen ideal geeignet. Der Temperaturkalibrierungsmodus ermöglicht dem Benutzer, das Gerät auf ein externes Temperaturgerät zu kalibrieren. Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein Alarm, wenn die Zeit Null erreicht und das Gerät die Solltemperatur erreicht.
  • Kompaktes und Platz sparendes Design
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 bis 120 °C
  • Die Warnleuchte „Heiß“ leuchtet, wenn die Temperatur über 40 °C liegt
  • Bietet Platz für austauschbare modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Fassungsvermögen von 0,2 bis 50 ml
  • Einsetzbar bei 18 bis 33 °C, bei 20 bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diese Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, denaturierende Proteine, DNA-Anwendungen, ELISA, Schmelz-/Siedepunkte und eine Vielzahl anderer Laborverfahren.
Mikroprozessorsteuerung: Die PID-Mikroprozessor-Temperaturregelung mit optionalem externen RTD-Fühler bietet eine Temperaturstabilität von nur ±0,1 °C und eine Temperaturgleichmäßigkeit von nur ±0,1 °C. Die Proben werden schnell und präzise auf die richtige Temperatur erhitzt, die Aufheizzeit auf 100 ºC beträgt 16 Minuten. Die Temperatur wird in 0,1 °C-Schritten eingestellt.
LED-Anzeige: Touchpad-Bedienelemente mit gut lesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur und Zeit. Zeigt Soll- und Istwert der Temperaturen an. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Die Einheiten verfügen über separate, austauschbare modulare Heizblöcke, die verschiedene Probenbehälter wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Mikroplatten und PCR-Streifen oder -Röhrchen aufnehmen. Die Blöcke verfügen über eine Thermometeröffnung und einen engen Kontakt zwischen Rohr und Block für maximale Wärmespeicherung. Alle Trocken-Blockheizgeräte verfügen über einen integrierten Stativhalter zur Montage des Sondensatzes.
Certifications: TÜV-gelistet, RoHS-konform.
Accessories information:
Ordering information: Lieferung ohne Heizblöcke, bitte bestellen Sie diese separat. Optionales externes Temperaturfühlerset überwacht die tatsächliche Block- oder Probentemperatur.
Delivery information:
Packaging:
Caution: Um eine mögliche elektrische Gefährdung zu vermeiden, füllen Sie den Brunnen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten und blockieren Sie die Öffnung nicht damit. Das Gerät ist nur für die Verwendung als Trockenbad/Inkubator vorgesehen.
* RT = Umgebungstemperatur
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    0,10 kW
  • Anzahl Blöcke:
    1
  • Temperaturbereich:
    RT* +5 bis 120 °C
  • Gewicht:
    2,3 kg
  • Seq:
    001
  • B×T×H:
    196×269×117 mm
  • Temp.-Konst.:
    ±0,2 °C
  • Typ:
    Blockthermostat, digital
  • Cat. No.:
    460-0349
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3237
    Einzelblock, 2×6 Küvetten (12,5 mm)
    - mm
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 172,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3243
    Einzelblock
    Ø 19,1 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (17/18 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3224
    Einzelblock, 10×8-PCR-Gefäßstreifen
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 234,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRU13259-162
    Einzelblock
    Ø 17,5 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (15/16 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3285
    Einzelblock
    Ø 25,8 mm
    25 mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3280
    Einzelblock
    Ø 15,8 mm
    15 mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3287
    Einzelblock
    Ø 16,4 mm
    16 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3213
    Einzelblock
    Ø 8,3 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (6 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3282
    Einzelblock
    Ø 19,7 mm
    19-mm-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3279
    Einzelblock
    Ø 12,7 mm
    12 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3222
    Einzelblock
    Ø 35,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (35 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3218
    Einzelblock
    Ø 21,0 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (20 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3220
    Einzelblock, Proberöhrchen-Kombination 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2 mm
    6/5/3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3248
    Einzelblock, Mikroröhrchen-Kombination 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5 mm
    6/10/5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3215
    Einzelblock
    Ø 13,9 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (12/13 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3214
    Einzelblock
    Ø 10,7 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (10 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3212
    Einzelblock
    Ø 11,5 mm
    Eppendorf Reaktionsgefäße (1,5 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3216
    Einzelblock
    Ø 13,9 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (12/13 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3219
    Einzelblock
    Ø 26,2 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (25 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3284
    Einzelblock
    Ø 23,8 mm
    23 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRU13259-254
    Einzelblock
    Ø 29,0 mm
    50 ml Röhrchen mit konischem Boden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3221
    Einzelblock
    Ø 17,1 mm
    Gefäße mit konischem Boden (15 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3236
    Einzelblock
    - mm
    95×76×51 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3239
    Doppelblock
    - mm
    95×152×57 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 211,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3247
    Einzelblock, Zentrifugenröhrchen-Kombination 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0 mm
    4/3/2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3225
    Einzelblock, 64×einzelne PCR-Gefäße
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 183,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3235
    Einzelblock
    Ø 11,1 mm
    VWR Reaktionsgefäße (1,5 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3286
    Einzelblock
    Ø 28,8 mm
    28 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3217
    Einzelblock
    Ø 17,5 mm
    Röhrchen mit rundem Boden (15/16 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3211
    Einzelblock
    Ø 7,9 mm
    PCR-Gefäße (0,5 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3223
    Einzelblock
    Ø 29,0 mm
    Gefäße mit konischem Boden (50 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3234
    Einzelblock
    Ø 6,3 mm
    Röhrchen mit rundem Boden, 6 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3283
    Einzelblock
    Ø 21,7 mm
    21 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3226
    Doppelblock, 1×96-Well-PCR-Platte
    Ø 6,4 mm
    0,2 ml Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 409,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3281
    Einzelblock
    Ø 17,8 mm
    17 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 206,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRU13259-130
    Einzelblock
    Ø 13,9 mm
    12/13 mm-Rundbodenröhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3238
    Doppelblock
    - mm
    96- oder 384-Well-Platten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 302,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3245
    Einzelblock
    Ø 11,5 mm
    VWR/Eppendorf Reaktionsgefäße (2,0 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Lochgröße
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-3246
    Einzelblock
    Ø 10,9 mm
    Corning Reaktionsgefäße (2,0 ml)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 149,00 €