AuftragsverfolgungKontakt
Sample dippers, DispoDipper | Avantor
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, LaboPlast® PP, 417 mm, 40 mm, -, 50 ml
Artikelnr. 331-0313
Anbieter:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Artikelnr. 331-0313
Anbieter:  BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, LaboPlast® PP, 417 mm, 40 mm, -, 50 ml
Preis
26,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
 : EU food requirements and FDA regulations.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ø:
    40 mm
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    50 ml
  • Bezeichnung:
    DispoDipper
  • Länge:
    417 mm
  • Material:
    LaboPlast® PP
  • Seq:
    01