Pflegecreme, Lindesa®
Pflegecreme, Lindesa®, 100 ml Tube
Catalog # FAWE13640-008
Supplier: FAWECO HAUTSCHUTZ
Jump to:
Product Details & Documents
Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs, zur Pflege der Haut bei geringen Belastungen, eignet sich auch zur Pflege nach der Arbeit.
- Schwach fettend, schnell einziehend
- Vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit durch spezielle Pflegesubstanzen
- Das Tastgefühl wird nicht beeinträchtigt
- Emulsionstyp: O/W, pH-Wert-neutral, silikonfrei, parfümiert
Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, glättet und pflegt, ohne nachhaltig zu fetten.
Caution: *Das/die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Bezeichnung:Pflegecreme, Lindesa®, 100 ml Tube
- Seq:02