Chromatographiesäulen mit Filterplatten
Chromatographiesäule mit PTFE-Hahn, 30,00 mm, 300 mm, , 29/32 NS
Artikelnr. NEUB1202-290300300
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Chromatographiesäulen mit Filterplatten
Artikelnr. NEUB1202-290300300
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Chromatographiesäulen verfügen über eine obere Hülse mit PTFE-Hahn und sind aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Ø int.:30,00 mm
- Hülse:29/32 NS
- Bezeichnung:Chromatographiesäule mit PTFE-Hahn
- Länge:300 mm
- Seq:03