AuftragsverfolgungKontakt
Precision thermometers | Avantor
Precision thermometers
Präzisionsthermometer, weiß, mit DKD3-Zertifikat, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Rot, 6,5 mm
Artikelnr. AMARM247302-FLDKD3
Anbieter:   Amarell
Precision thermometers
Artikelnr. AMARM247302-FLDKD3
Anbieter:  Amarell
Precision thermometers
Präzisionsthermometer, weiß, mit DKD3-Zertifikat, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Rot, 6,5 mm
Preis
318,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem and total immersion
Certifications: Supplied with DIN 12785 certificate.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø:
    6,5 mm
  • Bezeichnung:
    Präzisionsthermometer, weiß, mit DKD3-Zertifikat
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C
  • Füllung:
    Rot
  • Messbereich:
    +50...+150 °C