Bürste, FlexBrush™
Microfibre cover (80% Polyester, 20% Polyamide)
Artikelnr. 141-1645
Anbieter: MICRONOVA
Springe zu:
Product Details & Documents
Die FlexBrush™ ist ideal für die Reinigung über und um Rohrleitungen und Armaturen. Der flexible Kopf kann vom Benutzer für individuelle Reinigungsanwendungen verformt werden.
- Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaser-Bezug
- Ende mit Trapezgewinde eignet sich für den Anschluss verschiedener Griffe für eine verlängerte Reichweite
- Bezüge sind beständig gegen starke Desinfektionsmittel; autoklavierbar
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Microfibre cover (80% Polyester, 20% Polyamide)
- Seq:07
- Cat. No.:141-1645
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.