[EN]96 WELL FRAMEPLATE 1 * 50 ST
Artikelnr. HAMR814302
Lieferant: HAMILTON ROBOTICS
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Autoklavierbare Beutel, Spenderbox
Lieferant: RATIOLAB
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BAKTOLAN LOTION 350 ML 1 * 350 mL
Lieferant: BODE CHEMIE