ContactUsLinkComponent
U-POWER SI-SCHUH DROP GTX ST-S3 WR HRO HI CI GO10054 38 EN ISO 20345:2011 weiches Glattleder wasserdicht, GORE-TEX Extended Membrane AirToe Composite Kappe (100% Metallfrei) , Save&Flex PLUS durchtrittsichere Sohle Sohle: PU/Nitril, Fussbett: Polysof 1 * 1 PAAR
Artikelnr. UPOWGO10054/38
Lieferant:  U-Power
U-POWER SI-SCHUH DROP GTX ST-S3 WR HRO HI CI GO10054 38 EN ISO 20345:2011 weiches Glattleder wasserdicht, GORE-TEX Extended Membrane AirToe Composite Kappe (100% Metallfrei) , Save&Flex PLUS durchtrittsichere Sohle Sohle: PU/Nitril, Fussbett: Polysof 1 * 1 PAAR
Artikelnr. UPOWGO10054/38
Lieferant:  U-Power
Frequently Bought Together