AuftragsverfolgungKontakt
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leeres Gestell für 1000-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
Catalog # SOCO3070.1000ER
Supplier:   Socorex Isba
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Catalog # SOCO3070.1000ER
Supplier:  Socorex Isba
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leeres Gestell für 1000-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
Price
30,70 €
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents
These empty racks are designed to be used with Qualitix® tipfill packs.
  • Racks have smooth rounded edges and ergonomic snap latch that won’t catch gloves
  • Transparent lid enables instant view of content
  • Empty racks are re-usable and autoclavable
Specifications
  • Bezeichnung:
    Leeres Gestell für 1000-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
  • Seq:
    02