AuftragsverfolgungKontakt
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leeres Gestell für 10/200-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
  SOCO3070.0210ER
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
  SOCO3070.0210ER
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Leeres Gestell für 10/200-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
35,90 €
1 * 10 ST
These empty racks are designed to be used with Qualitix® tipfill packs.
  • Racks have smooth rounded edges and ergonomic snap latch that won’t catch gloves
  • Transparent lid enables instant view of content
  • Empty racks are re-usable and autoclavable
  • Bezeichnung:
    Leeres Gestell für 10/200-µl-Spitzen, zur Verwendung mit Tipfill-System
  • Seq:
    01