Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Floor Stand for 30 L Bio-bin® Boxes | Avantor
Floor Stand for 30 L Bio-bin® Boxes
Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Rollen
Artikelnr. ECONEXBBSW30.0
Anbieter:   ECONIX LTD
Floor Stand for 30 L Bio-bin® Boxes
Artikelnr. ECONEXBBSW30.0
Anbieter:  ECONIX LTD
Floor Stand for 30 L Bio-bin® Boxes
Floor Stand for 30 L Bio-bin® Boxes
Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Rollen
Preis
108,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This stainless steel stand is perfect for lifting the 30 Litre Bio-bin® off the floor and holding it firmly in an upright position.
  • Bio-bin® can be easily accessed, sealed down and removed for disposal
  • Four adjustable feet: Stand will not damage the floor and can accommodate uneven surfaces
  • Available with or without wheels
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Rollen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.