ContactUsLinkComponent
Flüssigelektrolyt pH-Einstabmessk. mit Pt 1000 und integriertem Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchanschluss inkl. Pg 13.5, Platin-Diaphragma, Elektrolyt L 300, Kugelmembran, S-Glas, VP-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135 °C, 0... 1 * 1 ST
Artikelnr. SCOI285110550
Lieferant:  SI Analytics
Flüssigelektrolyt pH-Einstabmessk. mit Pt 1000 und integriertem Kunststoff Miniaturdruckadapter für Schlauchanschluss inkl. Pg 13.5, Platin-Diaphragma, Elektrolyt L 300, Kugelmembran, S-Glas, VP-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135 °C, 0... 1 * 1 ST
Artikelnr. SCOI285110550
Lieferant:  SI Analytics
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together