ContactUsLinkComponent
pH-Einstabmesskette, Schraubsteckkopf (ATEX II 1/2G), Wartungsarm, Temperaturfühler Pt1000, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Re ferid®-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kalottenmembran, H-Glas, VP-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2.. 1 * 1 ST
Artikelnr. SCOI285094780
Lieferant:  SI Analytics
pH-Einstabmesskette, Schraubsteckkopf (ATEX II 1/2G), Wartungsarm, Temperaturfühler Pt1000, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Re ferid®-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kalottenmembran, H-Glas, VP-Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2.. 1 * 1 ST
Artikelnr. SCOI285094780
Lieferant:  SI Analytics
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together