AuftragsverfolgungKontakt
RenLam® M-1 for microscopy, suitable as a embedding medium, Sigma-Aldrich®
RenLam® M-1, 1 L
Artikelnr. 78711-1L
RenLam® M-1 for microscopy, suitable as a embedding medium, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. 78711-1L
CAS Nummer:  
RenLam® M-1 for microscopy, suitable as a embedding medium, Sigma-Aldrich®
RenLam® M-1, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
154,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
To be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
 : Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    RenLam® M-1
Spezifikationen