LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE SOLUTION IN 1 * 100 mL
SIAL746789-100ML
: Merck
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals