LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE SOLUTION IN 1 * 100 mL
Artikelnr. SIAL746746-100ML
Lieferant: Merck
Frequently Bought Together
Alkaliblau (C.I. 42765) Indikator, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
KOLLIPHOR RH 40 1 * 1 kg
Lieferant: Merck
Ethanol absolut Ph. Eur., J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
4-Methyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Ethylenglycol ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Ethylacetat ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99,9% (durch GC) für die IR-und UV-Spektrophotometrie, für die HPLC
Lieferant: PanReac AppliChem
Aceton ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Dibutylether, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol 99.9% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals