SUPEL QUE Z-SEP+ 15ML TUBE 1 * 50 ST
Artikelnr. 55486-U
Lieferant: Merck
Frequently Bought Together
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Stativstangen
Lieferant: USBECK Laborgeräte
VWR®, Gewindefläschchen ND8
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals