AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
200 mm, 230 mm, 38 mm
Artikelnr. SAMPA716-200
Anbieter:   Sampling Systems
Pulvertrichter
Artikelnr. SAMPA716-200
Anbieter:  Sampling Systems
Pulvertrichter
Pulvertrichter
200 mm, 230 mm, 38 mm
Preis
397,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
  • Satin finish
  • 2" tri ferrule fitting/opening at spout base
  • Very good chemical and temperature resistance
The powder funnel has a wide 50 mm diameter outlet to help prevent blackages. The outlet has a 2" ferrule so the the powder funnel can be clamped to a suitable branch.
Dokumente
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    200 mm
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    02
  • Stiel A-Ø:
    38 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.