AuftragsverfolgungKontakt
Tablettenzählschale
12 mm, 275 mm
Artikelnr. SAMPA356-275
Anbieter:   Sampling Systems
Tablettenzählschale
Artikelnr. SAMPA356-275
Anbieter:  Sampling Systems
Tablettenzählschale
Tablettenzählschale
12 mm, 275 mm
Preis
165,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Erleichtert das Zählen runder Tabletten.
  • Einfaches Zählen
  • Geeignet für alle Größen runder Tabletten
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Satiniertes Finish
Das Zählen runder Tabletten war nie einfacher als mit dem Tablettenzähldreieck von Sampling Systems. Wenn Sie mit dem Zählen fertig sind, können die Tabletten dank des intuitiven Designs direkt in die Flasche geschüttet werden.
Documents
Spezifikationen
  • Höhe:
    12 mm
  • Länge:
    275 mm
  • Seq:
    02