AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer | Avantor
Pulverprobenehmer
Edelstahl 316L, 1500 mm, 4, 40 mm, 90 ml
Artikelnr. SAMP1220J-1500
Anbieter:   Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Artikelnr. SAMP1220J-1500
Anbieter:  Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Edelstahl 316L, 1500 mm, 4, 40 mm, 90 ml
Preis
3 260,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Taschenprobenehmer für diskrete Zonenproben aus Pulvern und Granulaten.
  • Einfache Bedienung und robustes Design
  • Innenstab aus Edelstahl oder PTFE
  • Kann sehr schnell zerlegt und gereinigt werden
Geeignet für den Einsatz in Apothekenanwendungen.
Lieferumfang: Standardmäßige Lieferung mit Spitzen.
Spezifikationen
  • Ø:
    40 mm
  • Volumen:
    90 ml
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    06
  • Anzahl der Kammern:
    4
Complementary Products
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Borstenmaterial
    Stiel-/Griff-Material
    Gesamtlänge
    Bürstenkopf Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0493
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
  • 300-0494
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,70 €
  • 300-0492
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €
  • 300-0495
    Nylon
    Draht
    600 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 44,40 €
  • 300-0496
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €
  • 300-0498
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,70 €
  • 300-0499
    Nylon
    Draht
    600 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 44,40 €
  • 300-0497
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
  • 300-0513
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 55,50 €
  • 300-0514
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,60 €
  • 300-0515
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 77,70 €
  • 300-0516
    Nylon
    Draht
    600 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59,30 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMP8005A-01
    Verschlusshülsen-Set, enthält Zonenabdeckungen und ein Set mit 3 Hülsen (Ø 25 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - 28,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMP8005A-02
    Dichtmanschettenset (3 Manschetten), HDPE (Ø 40 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - 49,60 €