AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera | Avantor
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), 40x/0,65, 0,6 mm
Artikelnr. MOTI1101001705231
Anbieter:   MOTIC
Objectives, Panthera
Artikelnr. MOTI1101001705231
Anbieter:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), 40x/0,65, 0,6 mm
Preis
111,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    40x/0,65
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 40×/0,65/S (WD=0,6 mm)
  • Seq:
    05
  • Arbeitsabstand:
    0,6 mm