AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 20×/0,45 (WD=0,8 mm), 20x/0,45, 0,8 mm
Catalog # MOTI1101001706531
Supplier:   MOTIC
Objectives, Panthera
Catalog # MOTI1101001706531
Supplier:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 20×/0,45 (WD=0,8 mm), 20x/0,45, 0,8 mm
Price
126,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Vergrößerung:
    20x/0,45
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 20×/0,45 (WD=0,8 mm)
  • Seq:
    14
  • Arbeitsabstand:
    0,8 mm