Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm), 10x/0,25, 17,4 mm
Artikelnr. MOTI1101001705211
Anbieter: MOTIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:10x/0,25
- Bezeichnung:CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm)
- Seq:03
- Arbeitsabstand:17,4 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.