Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 10×/0,25 (WD=17,4 mm), Ph1, Ph1 10x/0,25, 17,4 mm
Artikelnr. MOTI1101001706481
Anbieter: MOTIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:Ph1 10x/0,25
- Bezeichnung:CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 10×/0,25 (WD=17,4 mm), Ph1
- Seq:09
- Arbeitsabstand:17,4 mm