AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera | Avantor
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm), 4x/0,1, 30,5 mm
Artikelnr. MOTI1101001705201
Anbieter:   MOTIC
Objectives, Panthera
Artikelnr. MOTI1101001705201
Anbieter:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm), 4x/0,1, 30,5 mm
Preis
128,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    4x/0,1
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm)
  • Seq:
    02
  • Arbeitsabstand:
    30,5 mm