AuftragsverfolgungKontakt
Objectives, Panthera | Avantor
Objectives, Panthera
CCIS® Plan-achromatisches Objektiv UC PL 2×/0,05 (WD=7,2 mm) (Wird mit dem Ausschwingkondensor verwendet), 2x/0,05, 7,2 mm
Artikelnr. MOTI1101001705191
Anbieter:   MOTIC
Objectives, Panthera
Artikelnr. MOTI1101001705191
Anbieter:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan-achromatisches Objektiv UC PL 2×/0,05 (WD=7,2 mm) (Wird mit dem Ausschwingkondensor verwendet), 2x/0,05, 7,2 mm
Preis
279,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    2x/0,05
  • Bezeichnung:
    CCIS® Plan-achromatisches Objektiv UC PL 2×/0,05 (WD=7,2 mm) (Wird mit dem Ausschwingkondensor verwendet)
  • Seq:
    01
  • Arbeitsabstand:
    7,2 mm